2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxyde ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethylene glycol chlorophosphate, 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
C1250-25G C1250-5G
TCIAC1250-25GEA 235 EUR InStock
TCIAC1250-25G TCIAC1250-5G
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxyde ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxyde
Formule: C₂H₄ClO₃P
MW: 142,47 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043138
Numéro CAS: 6609-64-9
EINECS: 229-560-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité