1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1289-1G C1289-10G
TCIAC1289-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC1289-1G TCIAC1289-10G
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (par HPLC)
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
Formule: C₃₀H₁₇Cl
Numéro MDL: MFCD00012047
Numéro CAS: 41105-35-5
EINECS: 255-220-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité