Cumylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1293-25ML C1293-5ML
TCIAC1293-25MLEA 291 EUR InStock
TCIAC1293-25ML TCIAC1293-5ML
Cumylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Cumylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Numéro MDL: MFCD00134680
Numéro CAS: 585-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité