1H-Imidazol-4-ylacétonitrile ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1318-1G C1318-5G
TCIAC1318-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC1318-1G TCIAC1318-5G
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile
Formule: C₅H₅N₃
MW: 107,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070306
Numéro CAS: 18502-05-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité