[4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinylthio]acetic acid ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1323-1G C1323-5G
TCIAC1323-1GEA 163 EUR InStock
TCIAC1323-1G TCIAC1323-5G
[4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinylthio]acetic acid ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
[4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinylthio]acetic acid
Formule: C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
Numéro MDL: MFCD00191335
Numéro CAS: 50892-23-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité