(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (-)-10,2-Camphorsultam, (2R)-(-)-Bornane-10,2-sultam, (1S,5R)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0(1,5)]decane 3,3-dioxide, (1S)-(−)-2,10-Camphorsultam, [3aS-(3aalpha,6alpha,7abeta)]-Hexahydro-8,8-dimethyl-2,2-dioxide-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole, (3aS,6R,7aR)-8,8-Dimethylhexahydro-1H-3a,6-methanobenzo[c]isothiazole 2,2-dioxide, (3aS,6S,7aS)-8,8-Dimethylhexahydro-1H-3a,6-methanobenzo[c]isothiazole 2,2-dioxide, (1S,2R,4R)-2,10-camphorsultam, (-)-exo-10,2-Bornanesultam, (2R)-Bornane-10,2-sultam
C1325-1G C1325-5G
TCIAC1325-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1325-1G TCIAC1325-5G
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam ≥98.0% (par GC)
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam
Formule: C₁₀H₁₇NO₂S
MW: 215,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066271
Numéro CAS: 94594-90-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -32.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité