(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif d'oxydation asymétrique
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a,7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole 3,3-dioxide, (+)-(2R,8aS)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine, (1S)-(+)-(10-Camphorsulphonyl)oxaziridine
C1326-1G C1326-5G
TCIAC1326-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC1326-1G TCIAC1326-5G
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif d'oxydation asymétrique
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide
Formule: C₁₀H₁₅NO₃S
MW: 229,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075319
Numéro CAS: 104322-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +52.0 deg (C=1, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité