(2S,8aR)-(-)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif d'oxydation asymétrique
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1R,2S)-(-)-2,N-Epoxy-10,2-camphorsultam
C1327-1G C1327-5G
TCIAC1327-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC1327-1G TCIAC1327-5G
(2S,8aR)-(-)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif d'oxydation asymétrique
(2S,8aR)-(-)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine
Formule: C₁₀H₁₅NO₃S
MW: 229,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075428
Numéro CAS: 104372-31-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a0a173c78d2cfb760217959950e292dbe5a0a67&vid=e7e2a9b5336d347c218f39bc44b39e8b49f31495&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -47.0 to -52.0 deg (C=1, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité