D-Cysteine hydrochloride monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1329-25G C1329-5G
TCIAC1329-25GEA 225 EUR InStock
TCIAC1329-25G TCIAC1329-5G
D-Cysteine hydrochloride monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Formule: C₃H₇NO₂S·HCl·H₂O
Numéro MDL: MFCD00150051
Numéro CAS: 207121-46-8
EINECS: 251-043-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -7.0 deg (C=8, 1mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 8.0 to 11.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité