Hexanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Capronaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
C1330-1G C1330-5G
TCIAC1330-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC1330-1G TCIAC1330-5G
Hexanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hexanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formule: C₁₂H₁₆N₄O₄
MW: 280,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191624
Numéro CAS: 1527-97-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité