6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cycl-Isopropylidene Cyclopropane-1,1-dicarboxylate, Cyclopropane-1,1-dicarboxylic Acid cycl-Isopropylidene Ester
C1334-1G C1334-5G
TCIAC1334-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC1334-1G TCIAC1334-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione ≥98.0% (par GC)
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042796
Numéro CAS: 5617-70-9
EINECS: 227-044-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité