4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chlorobenzofurazan
C1337-25G C1337-5G
TCIAC1337-25GEA 389 EUR InStock
TCIAC1337-25G TCIAC1337-5G
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
Formule: C₆H₃ClN₂O
MW: 154,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191329
Numéro CAS: 7116-16-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité