5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide hydrate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1338-25G C1338-5G
TCIAC1338-25GEA 140 EUR InStock
TCIAC1338-25G TCIAC1338-5G
5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide hydrate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide hydrate
Formule: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038014
Numéro CAS: 5372-23-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf927c4b24bf3406cb59bcd4075be928faa0d551&vid=b45e4904ab9b8487154b3f23f0cfc1b76be6b959&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité