Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxy-L-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC1351-10GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC1351-10G
N-Carbobenzoxy-L-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-L-threonine


Formule: C₁₂H₁₅NO₅
MW: 253,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065948
Numéro CAS: 19728-63-3
EINECS: 243-258-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.4 to -5.4 deg (C=2, AcOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité