Cholest-4-ène-3-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1366-5GEA 138 EUR InStock
TCIAC1366-5G
Cholest-4-ène-3-one ≥95.0% (par GC)
Cholest-4-ène-3-one
Formule: C₂₇H₄₄O
MW: 384,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003663
Numéro CAS: 601-57-0
EINECS: 210-005-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +91.0 to +95.0 deg (C=2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité