(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chloromethyl-dimethyl-propan-2-yloxysilane
C1370-25ML C1370-5ML
TCIAC1370-25MLEA 223 EUR InStock
TCIAC1370-25ML TCIAC1370-5ML
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0% (par GC)
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane
Formule: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00010605
Numéro CAS: 18171-11-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité