(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Chloro-4-methylpentanoic Acid
C1371-1G C1371-5G
TCIAC1371-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC1371-1G TCIAC1371-5G
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00044943
Numéro CAS: 28659-81-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -32.0 to -35.0deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité