(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1372-1G C1372-5G
TCIAC1372-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC1372-1G TCIAC1372-5G
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid ≥95.0% (par GC)
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00191403
Numéro CAS: 32653-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité