1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Chloro(pyrrolidin-1-yl)methylene)pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate(V), Chloro-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)formamidinium Hexafluorophosphate, PyClU
C1379-25G C1379-5G
TCIAC1379-25GEA 169 EUR InStock
TCIAC1379-25G TCIAC1379-5G
1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
Formule: C₉H₁₆ClF₆N₂P
MW: 332,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191333
Numéro CAS: 135540-11-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 150.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité