N-Carbobenzoxy-O-tert-butyl-L-serine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C1381-1G C1381-5G
TCIAC1381-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC1381-1G TCIAC1381-5G
N-Carbobenzoxy-O-tert-butyl-L-serine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-O-tert-butyl-L-serine
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038275
Numéro CAS: 1676-75-1
EINECS: 216-827-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +23.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité