Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Carbonyl Hydride, Carbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I) Hydride, Hydridocarbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I)
C1383-1G C1383-5G
TCIAC1383-1GEA 450 EUR InStock
TCIAC1383-1G TCIAC1383-5G
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Formule: C₅₅H₄₆OP₃Rh
MW: 918,80 g/mol
Point de fusion: 122°C
Numéro MDL: MFCD00151644
Numéro CAS: 17185-29-4
EINECS: 241-230-3
Merck Index: 14,09758
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 70.50 to 72.60 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité