2-Éthylhexyle cyanoacétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1384-25ML C1384-500ML
TCIAC1384-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAC1384-25ML TCIAC1384-500ML
2-Éthylhexyle cyanoacétate ≥98.0% (par GC)
2-Éthylhexyle cyanoacétate
Formule: C₁₁H₁₉NO₂
MW: 197,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019843
Numéro CAS: 13361-34-7
EINECS: 236-425-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité