Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1393-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAC1393-5G
D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
D-(-)-Camphorsulphonylimine


Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064576
Numéro CAS: 60886-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=2, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité