Dichlorocyclohexylmethylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1399-25G C1399-5G
TCIAC1399-25GEA 146 EUR InStock
TCIAC1399-25G TCIAC1399-5G
Dichlorocyclohexylmethylsilane ≥97.0% (par GC)
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Formule: C₇H₁₄Cl₂Si
Point d'ébullition: 202°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00046333
Numéro CAS: 5578-42-7
EINECS: 226-956-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité