N-Carbobenzoxy-L-serine methyl ester ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-Ser-OMe, CBZ-L-Serine methyl ester, N-Cbz-L-serine Methyl Ester, Methyl ((benzyloxy)carbonyl)-L-serinate
C1403-25G C1403-5G
TCIAC1403-25GEA 251 EUR InStock
TCIAC1403-25G TCIAC1403-5G
N-Carbobenzoxy-L-serine methyl ester ≥98.0% (sur base azote total)
N-Carbobenzoxy-L-serine methyl ester
Formule: C₁₂H₁₅NO₅
MW: 253,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077039
Numéro CAS: 1676-81-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424bff13b3fa51683ef2911316b8aaaa8c2729a8&vid=424bff13b3fa51683ef2911316b8aaaa8c2729a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 40.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -17.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité