1-Chloro-2-(chlorométhoxy)éthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethoxy)ethyl Chloride
C1405-25G C1405-5G
TCIAC1405-25GEA 141 EUR InStock
TCIAC1405-25G TCIAC1405-5G
1-Chloro-2-(chlorométhoxy)éthane ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-(chlorométhoxy)éthane
Formule: C₃H₆Cl₂O
MW: 128,98 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191406
Numéro CAS: 1462-33-5
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité