(3-Carboxy-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyl)oxydanyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) radical libre
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1406-1GEA 307 EUR InStock
TCIAC1406-1G
(3-Carboxy-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyl)oxydanyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) radical libre
(3-Carboxy-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyl)oxydanyl
Formule: C₉H₁₆NO₃
MW: 186,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003167
Numéro CAS: 2154-68-9
EINECS: 218-448-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité