Dipyridin-2-ylcarbonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbonic acid di-2-pyridyl ester, Dipyridin-2-yl carbonate, Di-2-pyridyl Carbonate
C1407-5G C1407-1G
TCIAC1407-5GEA 178 EUR InStock
TCIAC1407-5G TCIAC1407-1G
Dipyridin-2-ylcarbonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dipyridin-2-ylcarbonate
Formule: C₁₁H₈N₂O₃
MW: 216,1928 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191407
Numéro CAS: 1659-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a2954ffc5cc44ac2daa1b3dffd7d35c089763f8&vid=3a2954ffc5cc44ac2daa1b3dffd7d35c089763f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité