2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chlorure ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DMC
C1408-25G C1408-5G
TCIAC1408-25GEA 170 EUR InStock
TCIAC1408-25G TCIAC1408-5G
2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chlorure ≥98.0% (par HPLC)
2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chlorure
Formule: C₅H₁₀Cl₂N₂
MW: 169,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD09039290
Numéro CAS: 37091-73-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité