Acide 1,2,3,4,5,6-cyclohexanehexacarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexacarboxylic acid, 1,2,3,4,5,6-Cyclohexanehexacarboxylic acid monohydrate
C1427-25G C1427-5G
TCIAC1427-25GEA 361 EUR InStock
TCIAC1427-25G TCIAC1427-5G
Acide 1,2,3,4,5,6-cyclohexanehexacarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 1,2,3,4,5,6-cyclohexanehexacarboxylique
Formule: C₁₂H₁₂O₁₂
MW: 348,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081090
Numéro CAS: 2216-84-4
EINECS: 218-699-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a87018525826666fb24de554127c4de314bccaa&vid=9a87018525826666fb24de554127c4de314bccaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 97.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 4.7 to 5.7 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité