4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥97.0% (par GC, analyse par titration) radical libre
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-TEMPO, 4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine1-oxyl
C1428-1G C1428-100MG
TCIAC1428-1GEA 314 EUR InStock
TCIAC1428-1G TCIAC1428-100MG
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥97.0% (par GC, analyse par titration) radical libre
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formule: C₁₀H₁₈NO₃
MW: 200,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134569
Numéro CAS: 37149-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité