2-Chloro-N-(1-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)acétamide ≥96.0% (par HPLC) radical libre
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Chloroacetamido)-TEMPO
C1432-1G C1432-100MG
TCIAC1432-1GEA 167 EUR InStock
TCIAC1432-1G TCIAC1432-100MG
2-Chloro-N-(1-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)acétamide ≥96.0% (par HPLC) radical libre
2-Chloro-N-(1-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)acétamide
Formule: C₁₁H₂₀ClN₂O₂
MW: 247,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041858
Numéro CAS: 36775-23-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité