Diglycidyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Fournisseur: TCI
Attention
C1434-25G C1434-500G
TCIAC1434-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC1434-25G TCIAC1434-500G
Diglycidyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Diglycidyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Formule: C₁₄H₂₀O₆
MW: 284,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128914
Numéro CAS: 5493-45-8
EINECS: 226-826-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Oxirane oxygen 8.0 to 11.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité