(1S,2S)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine-D-tartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S)-trans-1,2-Diaminocyclohexane D-Tartrate, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine (2S,3S)-2,3-dihydroxysuccinate
C1450-25G C1450-5G
TCIAC1450-25GEA 88 EUR InStock
TCIAC1450-25G TCIAC1450-5G
(1S,2S)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine-D-tartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(1S,2S)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine-D-tartrate
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 264,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191980
Numéro CAS: 67333-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -16.0 deg (C=2.5, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité