N-(Cyclohexylthio)phthalimide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Cyclohexylthio)isoindoline-1,3-dione, Cyclohexyl N-Phthalimidyl Sulphide
C1452-25G C1452-500G
TCIAC1452-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC1452-25G TCIAC1452-500G
N-(Cyclohexylthio)phthalimide ≥98.0% (sur base azote total)
N-(Cyclohexylthio)phthalimide
Formule: C₁₄H₁₅NO₂S
MW: 261,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072247
Numéro CAS: 17796-82-6
EINECS: 241-774-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité