1-Chloro-2-methylpentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1476-25G C1476-5G
TCIAC1476-25GEA 240 EUR InStock
TCIAC1476-25G TCIAC1476-5G
1-Chloro-2-methylpentane ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-methylpentane
Formule: C₆H₁₃Cl
MW: 120,62 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00053236
Numéro CAS: 14753-05-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité