Croconic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione
C1483-1G C1483-5G
TCIAC1483-1GEA 142 EUR InStock
TCIAC1483-1G TCIAC1483-5G
Croconic acid ≥98.0% (par HPLC)
Croconic acid
Formule: C₅H₂O₅
MW: 142,07 g/mol
Point de fusion: 114°C
Numéro MDL: MFCD00181389
Numéro CAS: 488-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité