Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1488-25ML C1488-5ML
TCIAC1488-25MLEA 273 EUR InStock
TCIAC1488-25ML TCIAC1488-5ML
Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (par GC)
Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane
Formule: C₁₁H₁₇ClSi
Point d'ébullition: 121°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00049281
Numéro CAS: 17146-09-7
EINECS: 241-208-3
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité