1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1490-25G C1490-5G
TCIAC1490-25GEA 453 EUR InStock
TCIAC1490-25G TCIAC1490-5G
1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (par GC)
1-(2-Chloroethyl)naphthalene
Formule: C₁₂H₁₁Cl
MW: 190,67 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD01321149
Numéro CAS: 41332-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité