6-Chlorohexanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1507-25G C1507-5G
TCIAC1507-25GEA 191 EUR InStock
TCIAC1507-25G TCIAC1507-5G
6-Chlorohexanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chlorohexanoic acid
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061103
Numéro CAS: 4224-62-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef85e678161b0ec35acc09da01c7b7743bbe8b38&vid=ef85e678161b0ec35acc09da01c7b7743bbe8b38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité