N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride, N-Z-1,3-Propanediamine hydrochloride, N-Benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane hydrochloride, N-Cbz-1,3-diaminopropane Hydrochloride, Benzyl N-(3-Aminopropyl)carbamate Hydrochloride, N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
C1512-1G C1512-5G
TCIAC1512-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC1512-1G TCIAC1512-5G
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 244,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270153
Numéro CAS: 17400-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité