N-Carbobenzoxy-1,4-diaminobutane hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Z-1,4-Butanediamine hydrochloride, N-Cbz-1,4-diaminobutane Hydrochloride, Benzyl N-(4-Aminobutyl)carbamate Hydrochloride, Benzyl (4-aminobutyl)carbamate hydrochloride, N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride
C1519-1G C1519-5G
TCIAC1519-1GEA 66 EUR InStock
TCIAC1519-1G TCIAC1519-5G
N-Carbobenzoxy-1,4-diaminobutane hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-1,4-diaminobutane hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 258,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270149
Numéro CAS: 18807-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité