N-Carbobenzoxy-1,5-diaminopentane hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl (5-aminopentyl)carbamate hydrochloride, Benzyl N-(5-Aminopentyl)carbamate Hydrochloride, N-(5-Aminoamyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, N-(5-Aminopentyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl N-(5-Aminoamyl)carbamate Hydrochloride, N-Cbz-1,5-diaminopentane Hydrochloride
C1520-1G C1520-5G
TCIAC1520-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC1520-1G TCIAC1520-5G
N-Carbobenzoxy-1,5-diaminopentane hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-1,5-diaminopentane hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 272,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270152
Numéro CAS: 18807-74-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité