N-(2-Cyanoethyl)glycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1525-25GEA 104 EUR InStock
TCIAC1525-25G TCIAC1525-5G
N-(2-Cyanoethyl)glycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2-Cyanoethyl)glycine
Formule: C₅H₈N₂O₂
MW: 128,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066903
Numéro CAS: 3088-42-4
EINECS: 221-418-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité