3-Chloro-2,2-diméthyl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1538-25G C1538-500G
TCIAC1538-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC1538-25G TCIAC1538-500G
3-Chloro-2,2-diméthyl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-2,2-diméthyl-1-propanol
Formule: C₅H₁₁ClO
Numéro MDL: MFCD00004684
Numéro CAS: 13401-56-4
EINECS: 236-488-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 35.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité