Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1546-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC1546-5G TCIAC1546-25G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00034667
Numéro CAS: 1572-98-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité