Methyl-2-(cyanomethyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Cyanomethyl)benzoic Acid Methyl Ester
C1552-25G C1552-5G
TCIAC1552-25GEA 489 EUR InStock
TCIAC1552-25G TCIAC1552-5G
Methyl-2-(cyanomethyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-(cyanomethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD01631304
Numéro CAS: 5597-04-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fd6592dd269bfd35d0c4c43de1ca9bd6e62bd7e&vid=1fd6592dd269bfd35d0c4c43de1ca9bd6e62bd7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité