Sodium-4-chlorobenzenesulphinate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C1559-25G C1559-5G
TCIAC1559-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAC1559-25G TCIAC1559-5G
Sodium-4-chlorobenzenesulphinate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-4-chlorobenzenesulphinate
Formule: C₆H₅ClO₂S
Numéro MDL: MFCD00035602
Numéro CAS: 14752-66-0
EINECS: 238-811-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0493218d5c41820b3d5c0e15a160244abcaae2c1&vid=f46f9bc4f25d4be4c9cf4a341db12e24df17588a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité