2-Chloro-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C1560-1G C1560-100MG
TCIAC1560-1GEA 557 EUR InStock
TCIAC1560-1G TCIAC1560-100MG
2-Chloro-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Chloro-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₂H₇ClN₂
MW: 214,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185678
Numéro CAS: 7089-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité