Captopril ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methylpropionyl)-L-proline, (S)-1-((S)-3-mercapto-2-methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
C1580-25G C1580-5G
TCIAC1580-25GEA 412 EUR InStock
TCIAC1580-25G TCIAC1580-5G
Captopril ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Captopril
Formule: C₉H₁₅NO₃S
MW: 217,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00168073
Numéro CAS: 62571-86-2
EINECS: 263-607-1
Merck Index: 14,01774
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -125 to -134 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité